Documents
CH6371388014
Chem Impex International, Inc.
2-(1H-Indole-3-yl)-cyclohexaneamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1H-indol-3-yl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C14H18N2/c15-13-7-3-1-5-10(13)12-9-16-14-8-4-2-6-11(12)14/h2,4,6,8-10,13,16H,1,3,5,7,15H2
Clé InChI
XNYGRAFWZLKHBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Beige or off-white crystalline powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-1h-indole-3-yl-cyclohexaneamine/16919?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-1h-indole-3-yl-cyclohexaneamine/16919?cid=0