Documents
C12H94457AB3
Chemcia Scientific, LLC
(4-Nitro-3-trifluoromethyl-phenyl)-methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.14
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12(14)15/h1-3,13H,4H2
Clé InChI
YTSGMLAGABTMQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768