Documents
CH4428741668
ChemBridge Corporation
(1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c8-5-4-1-3(7-5)2-6-4/h3-4,6H,1-2H2,(H,7,8)/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
QNXBWPAFCHPJMM-IMJSIDKUSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4082172
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4082172_sds.pdf