Documents
CH4424847258
ChemBridge Corporation
2-(1-pyrrolidinyl)acetohydrazide dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(pyrrolidin-1-yl)acetohydrazide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.2ClH/c7-8-6(10)5-9-3-1-2-4-9;;/h1-5,7H2,(H,8,10);2*1H
Clé InChI
FWRPTQFULFDENC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033442
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033442_sds.pdf