Documents
CH4424847207
ChemBridge Corporation
4-amino-N-ethyl-1-piperidinecarboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.7
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-N-ethyl-1-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.ClH/c1-2-10-8(12)11-5-3-7(9)4-6-11;/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,12);1H
Clé InChI
RWOPCVUICHJAOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032788
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032788_sds.pdf