Documents
CH4102152811
ChemBridge Corporation
4-bromo-3-formylphenyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.06
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-formylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-6(12)13-8-2-3-9(10)7(4-8)5-11/h2-5H,1H3
Clé InChI
KVGIUGCXIJKTGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7616930
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7616930_sds.pdf