Documents
CH4102152068
ChemBridge Corporation
methyl 2-amino-5-ethylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-ethyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-3-5-4-6(7(9)12-5)8(10)11-2/h4H,3,9H2,1-2H3
Clé InChI
YFGOHKLTZXZUPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4142352
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4142352_sds.pdf