Documents
CH4102151777
ChemBridge Corporation
N-(5-amino-2-methoxyphenyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.28
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(5-amino-2-methoxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c1-18-13-8-7-11(15)9-12(13)16-14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
CQVOSDLLPUGRAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024647
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024647_sds.pdf