Documents
CH4102149728
ChemBridge Corporation
2-oxo-1-oxaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-oxo-1-oxaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14O4/c11-8-6-7(9(12)13)10(14-8)4-2-1-3-5-10/h7H,1-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
ZTXZIBLPLHQZAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004219
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004219_sds.pdf