Documents
CH4026586053
ChemBridge Corporation
2-methyl-2-(4-nitrophenoxy)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-nitrophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-10(2,9(12)13)16-8-5-3-7(4-6-8)11(14)15/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
ZGQMZVWPCVHENS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013937
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013937_sds.pdf