Documents
CH4026585983
ChemBridge Corporation
8-chloro-2-pyridin-2-ylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.7
Numéro MDL:
Iupac Name
8-chloro-2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H9ClN2O2/c16-11-5-3-4-9-10(15(19)20)8-13(18-14(9)11)12-6-1-2-7-17-12/h1-8H,(H,19,20)
Clé InChI
NUYAQQAUIUUNOM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013511
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013511_sds.pdf