Documents
CH4017936766
ChemBridge Corporation
3-isobutoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-isobutoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11-5-3-4-10(6-11)7-12/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clé InChI
KYAHWUCUKPTNKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4302410
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4302410_sds.pdf