Principaux documents
Z-006
Supelco
Zonisamide-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
333,00 $
333,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
333,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H8N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.18
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
333,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)Cc1no[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
InChI
1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,8+1
Clé InChI
UBQNRHZMVUUOMG-IXSHGPIVSA-N
Description générale
Zonisamide is a second-generation anticonvulsant approved for use as an adjunctive therapy in adults with partial-onset seizures, infantile spasm, mixed seizure types of Lennox-Gastaut syndrome, and generalized tonic clonic seizure. Zonisamide is marketed in the US under the trade name Zonegran®.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zonegran is a registered trademark of Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup