T-920
3-Trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP)-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
329,00 $
About This Item
329,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.[2H]C1([2H])CN(c2cccc(c2)C(F)(F)F)C([2H])([2H])CN1
InChI
1S/C11H13F3N2.ClH/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16;/h1-3,8,15H,4-7H2;1H/i4D2,7D2;
Clé InChI
DGNLGWJZZZOYPT-DCZHHYCSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup