Principaux documents
T-119
Supelco
Tapentadol-D3 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
1 250,00 $
1 250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
1 250,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14D3H20NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.82
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)C[C@H](C)[C@@H](CC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C14H23NO.ClH/c1-5-14(11(2)10-15(3)4)12-7-6-8-13(16)9-12;/h6-9,11,14,16H,5,10H2,1-4H3;1H/t11-,14+;/m0./s1/i3D3;
Clé InChI
ZELFLGGRLLOERW-RSOVORQTSA-N
Description générale
A new molecular entity that is structurally similar to tramadol, tapentadol represents the first new drug of the centrally-acting analgesic class approved in the US in more than 25 years. This new internal standard is suitable for many LCMS or GCMS applications, including forensic or pharmaceutical analysis, urine drug testing, isotope dilution methods, or calibrator preparation.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup