Key Documents
P-902
Supelco
Protriptyline-d3
ampule of 1 mL
Synonyme(s) :
Protriptyline-d3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H22ND3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.44
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
100 μg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup