P-158
Prochlorperazine dihydrochloride solution
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dihydrochloride, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dihydrochloride, Prochlorperazine dihydrochloride
133,00 $
About This Item
133,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl)
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup