Principaux documents
P-013
Supelco
Pentobarbital-D5 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
198,00 $
198,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
198,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11D5H13N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.30
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
198,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(C(C)CCC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)/i2D3,5D2
Clé InChI
WEXRUCMBJFQVBZ-ZTIZGVCASA-N
Description générale
A stable-labeled internal standard suitable for pentobarbital testing by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Pentobarbital is a short-acting barbiturate and hypnotic sold under the trade name Nembutal® and approved for treatment of seizures and preoperative sedation. Also known as pentobarbitone, the sodium salt of pentobarbital is used as an anesthetic in veterinary medicine.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nembutal is a registered trademark of Oak Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup