Principaux documents
NMIP1726
Carbophenothion sulfoxide
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16ClO3PS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.86
Code UNSPSC :
41116107
Agence
NMI Australia certified reference material
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H16ClO3PS3/c1-3-14-16(17,15-4-2)18-9-19(13)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
LAHNDTNSNGVHPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable