Principaux documents
NMID954
5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.37
Code UNSPSC :
41116107
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3
Clé InChI
HGRHWEAUHXYNNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable