Principaux documents
N-150
Supelco
Norpsilocin-D4 solution
100 μg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
3-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(methylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol
1 ML
342,00 $
342,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
342,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10D4N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
342,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Description
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL (Degassed Acetonitrile)
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup