Key Documents
N-136
Supelco
Norscopolamine solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.33
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in acetonitrile
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(O[C@@H]1C[C@H](N2[H])[C@H](O3)[C@H]3[C@H]2C1)[C@H](CO)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10?,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Clé InChI
MOYZEMOPQDTDHA-YQYZCKNZSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6.0 °C - closed cup