Principaux documents
N-097
Supelco
Norbuprenorphine glucuronide-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Deuterium-Labeled Norbuprenorphine Glucuronide
1 ML
447,00 $
447,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
447,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H40D3NO10
Poids moléculaire :
592.69
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
447,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Norbuprenorphine glucuronide is a urinary metabolite of the semi-synthetic opioid analgesic buprenorphine. Buprenorphine, sold under the trade names Temgesic and Subutex, is prescribed for the treatment of chronic pain and heroin addiction. This internal standard is suitable for quantitation of norbuprenorphine glucuronide levels or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for pain prescription monitoring, clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup