Principaux documents
M-036
Supelco
Meperidine-D4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
51,80 $
51,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
51,80 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15D4H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.36
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
51,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N1(CC(C(C(C1)([2H])[2H])(c2ccccc2)C(=O)OCC)([2H])[2H])C
InChI
1S/C15H21NO2/c1-3-18-14(17)15(9-11-16(2)12-10-15)13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-12H2,1-2H3/i9D2,10D2
Clé InChI
XADCESSVHJOZHK-YQUBHJMPSA-N
Description générale
Meperidine is an opioid analgesic commonly known by its brand name, Demerol®. This stable-labeled internal standard is applicable for quantitation of meperidine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, pain prescription monitoring, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. This painkiller, considered to have a fast onset of action, has a history of recreational abuse.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Demerol is a registered trademark of Sanofi-Aventis
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Articles
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.