M-005S
Morphine solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Morphine solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1
Clé InChI
BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C