K-004
Ketoconazole solution
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
250,00 $
About This Item
250,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
2.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(C=CC(Cl)=C1)[C@@]2(O[C@@H](COC3=CC=C(N4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3)CO2)CN5C=NC=C5
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m1/s1
Clé InChI
XMAYWYJOQHXEEK-ZEQKJWHPSA-N
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup