Principaux documents
I-058
Supelco
Human Insulin in PBS solution
new
100 μg/mL (PBS pH 7.2), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Human Insulin solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C257H383N65O77S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
5807.57
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL (PBS pH 7.2)
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Clé InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany