Principaux documents
H-175
Supelco
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
(±)-Vanilmandelic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylhydroxyacetic acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, Vanillinmandelic acid
1 ML
112,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
112,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
-65 to -96°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(ccc(c1)C(O)C(=O)O)O
Clé InChI
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A Certified Reference Material suitable for monitoring Vanilmandelic acid levels in LC/MS applications such as endocrinology and clinical and diagnostic testing. Vanilmandelic acid, or VMA, is a urinary metabolite of the catecholamines epinephrine and norepinephrine.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup