Principaux documents
G-003
Supelco
GHB-d6 sodium salt solution
100 μg/mL in methanol (as salt), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
61,80 $
61,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
61,80 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4HNaO3D6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
61,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol (as salt)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c5-3-1-2-4(6)7;/h5H,1-3H2,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1D2,2D2,3D2;
Clé InChI
XYGBKMMCQDZQOZ-LRDWTYOMSA-M
Description générale
GHB, or γ−hydroxybutyrate, is a central nervous system depressant sold under the brand name Xyrem® and used medically to treat narcolepsy, excessive daytime sleepiness and in rare circumstances, alcoholism. GHB is also used recreationally as an intoxicant and date rape drug. This internal standard is suitable for quantitation of GHB levels in urine, serum, plasma, or oral fluid by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xyrem is a registered trademark of JPI Commercial, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup