ERD-051
Dibenzo[a,l]pyrene
vial of 25 mg, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 25 mg
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Application(s)
environmental
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5c6ccccc6c2c3c45
InChI
1S/C24H14/c1-2-8-18-16(6-1)14-17-13-12-15-7-5-11-20-19-9-3-4-10-21(19)24(18)23(17)22(15)20/h1-14H
Clé InChI
JNTHRSHGARDABO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3