E-077
(±)-Epinephrine-D6 solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
(±)-Epinephrine-D6
257,00 $
About This Item
257,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
N(C(C(O)(c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])O)O)[2H])[2H])([2H])[2H])C
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/i2D,3D,4D,5D2,9D
Clé InChI
UCTWMZQNUQWSLP-JQAOAMCHSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup