D-083
Desomorphine solution
1 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
196,00 $
About This Item
196,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
1 mg/mL in acetonitrile
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=C(O2)C([C@@]3([C@]2([H])CCC4)[C@]4([H])[C@H](N(C)CC3)C5)=C5C=C1
InChI
1S/C17H21NO2/c1-18-8-7-17-11-3-2-4-14(17)20-16-13(19)6-5-10(15(16)17)9-12(11)18/h5-6,11-12,14,19H,2-4,7-9H2,1H3/t11-,12+,14-,17+/m0/s1
Clé InChI
LNNWVNGFPYWNQE-GMIGKAJZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2.0 °C