Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 153,00 $ |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H11ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.71
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C(NC(C[N+]([O-])=C2C3=CC=CC=C3)=O)C2=C1
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)18(20)9-14(19)17-13/h1-8H,9H2,(H,17,19)
InChI key
GGRWZBVSUZZMKS-UHFFFAOYSA-N
General description
A benzodiazepine drug and anticonvulsant, demoxepam is also a primary metabolite of chlordiazepoxide, marketed as Klopoxid or Librax® for the treatment of anxiety and muscle spasms or pain.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Librax is a registered trademark of Valeant Pharmaceuticals North America LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup