Principaux documents
C-149
Supelco
Clobazam-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
324,00 $
324,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
324,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C1013C6H13ClN2O2
Poids moléculaire :
306.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
324,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc2c(cc1)N(C(=O)CC(=O)N2[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]3)C
Clé InChI
CXOXHMZGEKVPMT-FLBQOMCMSA-N
Description générale
A stable-labeled structural isomer of clobazam standard suited for quantification of clobazam levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. Marketed under the brand names Frisium, Urbanol, and Onfi, clobazam is a benzodiazepine used as an anxiolytic and anticonvulsant.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup