Principaux documents
C-114
Supelco
Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride
1 ML
241,00 $
241,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
241,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H18ND3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
241,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.N(CCC=C1c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)(C([2H])([2H])[2H])C
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H/i1D3;
Clé InChI
VXEAYBOGHINOKW-NIIDSAIPSA-N
Description générale
Cyclobenzaprine is a muscle relaxant sold under the trade name Flexeril® used to relieve skeletal muscle spasms and associated pain from acute musculoskeletal conditions. This internal standard is suitable for numerous GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology testing and forensic analysis to urine drug testing, pain prescription monitoring and isotope dilution methods.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Flexeril is a registered trademark of ALZA Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup