Principaux documents
A-145
Supelco
Acylcarnitines Mix 3 (C8:1,C10:1,C12:1,C14:1,C14:2,C16:1,C18:1,C18:2) solution
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
4 070,00 $
4 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
4 070,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
4 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
trans-2-decenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-dodecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-hexadecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
cis,cis-9,12-octadecadienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-octenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
oleoyl-L-carnitine, 200 μg/mL
cis,cis-5,8-tetradecandienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-tetradecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
Format
multi-component solution
Température de stockage
−70°C
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Articles
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.