Principaux documents
A-084
Supelco
Androstene-3,17-dione-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Androstene-3,17-dione-2,3,4-13C3 solution
1 ML
557,00 $
557,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
557,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C16H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
557,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
Clé InChI
AEMFNILZOJDQLW-FZIFMXJCSA-N
Description générale
Androstenedione is a hormone and intermediate in the biochemical pathway for producing testosterone, estrone, and estradiol. This stable labeled internal standard is suitable for numerous LC/MS and GC/MS applications in endocrinology, clinical chemistry, neonatal screening, sports testing, and isotope dilution methods.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Articles
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.