999971P
Avanti
1-C16 Ether MG
Avanti Research™ - A Croda Brand 999971P, powder
Synonyme(s) :
1-O-hexadecyl-sn-glycerol (HG)
491,00 $
About This Item
491,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 250 mg (999971P-250mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 999971P
Type de lipide
phospholipids
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](CO)(O)COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(21)17-20/h19-21H,2-18H2,1H3
Clé InChI
OOWQBDFWEXAXPB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable