Documents
900142J
Avanti
PGA2
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
9-oxo-15S-hydroxy-prosta-5Z,10,13E-trien-1-oic acid, Medullin, Prostaglandin A2
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Pureté
>99% (TLC)
Forme
methyl acetate solution
Conditionnement
pkg of 1X5 mg (900142J-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C=CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
Application
Lipids research
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3