880225P
Avanti
Azido-PEG2000-Carboxy
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Azido-polyethylene glycol(2000)-carboxylic acid
613,00 $
About This Item
613,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditionnement
pkg of (pkg of 1 X 100 mg (880225P-100MG))
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable