878100C
Avanti
C17-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878100C
Synonyme(s) :
1-O-Heptadecyl-2-Acetoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholine (C17 PAF)
About This Item
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (878100C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 878100C
Concentration
5 mg/mL (878100C-5mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3