Principaux documents
872120C
Avanti
18:1 PE-N-16:0
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-palmitoyl (ammonium salt)
5 MG
130,00 $
10 MG
220,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
130,00 $
10 MG
220,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C57H111N2O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
999.47
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (872120C-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (872120C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (872120C-10MG)
5 mg/mL (872120C-5MG)
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCCNC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C57H108NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-56(60)64-52-54(67-57(61)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2)53-66-68(62,63)65-51-50-58-55(59)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3;/h25-28,54H,4-24,29-53H2,1-3H3,(H,58,59)
Clé InChI
HRSBIWJTZUDIDL-ZNNVHAOSSA-N
Conditionnement
5ML Clear Glass Sealed Ampule (872120C-10MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (872120C-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable