Principaux documents
870728P
Avanti
22:6 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870728P, powder
Synonyme(s) :
docosahexaenoyl Coenzyme A (ammonium salt)
5 MG
566,50 $
566,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
566,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H75N10O17P3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1129.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
566,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (870728P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870728P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C43H66N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-34(52)71-27-26-45-33(51)24-25-46-41(55)38(54)43(2,3)29-64-70(61,62)67-69(59,60)63-28-32-37(66-68(56,57)58)36(53)42(65-32)50-31-49-35-39(44)47-30-48-40(35)50;;;/h5-6,8-9,11-12,
Clé InChI
CTZVGYDJDPNALD-KEZPMSFUSA-N
Description générale
22: 6-Coenzyme A is synthesized from human spermatozoa.[1]
Application
22: 6-Coenzyme A has been used to determine the effects of lysophospholipid acyltransferase activities in adipocyte differentiation.[2]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870728P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Synthesis of docosahexaenoyl coenzyme A in human spermatozoa
Jones R E and Plymate S R
Journal of Andrology, 14(6), 428-432 (1993)
Lysophosphatidylcholine acyltransferase 3 is the key enzyme for incorporating arachidonic acid into glycerophospholipids during adipocyte differentiation
Eto M, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(12), 16267-16280 (2012)