870282C
Avanti
18:1 Biotinyl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870282C
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl) (sodium salt)
234,84 $
About This Item
234,84 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (870282C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (870282C-100mg)
pkg of 2 × 4 mL (870282C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870282C
Concentration
10 mg/mL (870282C-25mg)
25 mg/mL (870282C-100mg)
25 mg/mL (870282C-200mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C51H92N3O10PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-48(56)61-41-44(64-49(57)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)42-63-65(59,60)62-40-39-52-47(55)36-34-33-35-46-50-45(43-66-46)53-51(58)54-50;/h17-20,44-46,50H,3-16,21-43H2,1-2H3,(H,52,55)(H,59,60)(H2,53,54,58);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t44-,45+,46+,50+;/m1./s1
Clé InChI
ZGFSYDGJPSEMJM-AOAFAMOJSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash