860838P
Avanti
CER7-2′S,6R(d9)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860838P, powder
Synonyme(s) :
N(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine
1 180,00 $
About This Item
1 180,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860838P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860838P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
1S/C34H67NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-20-22-24-26-33(39)34(40)35-31(29-36)32(38)28-27-30(37)25-23-21-19-17-14-12-10-8-6-4-2/h27-28,30-33,36-39H,3-26,29H2,1-2H3,(H,35,40)/b28-27+/t30-,31+,32-,33+/m1/s1/i1D3,3D2,5D2,7D2
Clé InChI
FDCYWFADVRIZMH-OYEKWZFKSA-N
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available