860818P
Avanti
17:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860818P, powder
Synonyme(s) :
N-(2′-(S)-hydroxyheptadecanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860818P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860818P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Clé InChI
MBKBHFOACJJHAN-GTQKJTMESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3