Documents
860760P
Avanti
Azido sphingosine (d14:1)
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(2S,3R,E)-2-amino-14-azidotetradec-4-ene-1,3-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H28N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.40
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860760P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable