Principaux documents
860704P
Avanti
C6 ceramide-1,3-cyclic-phosphate (d18:1/6:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-hexanoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
5 MG
2 390,00 $
2 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
2 390,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H49N2O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
2 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860704P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable