860608P
Avanti
N-02:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860608P, powder
Synonyme(s) :
N-acetoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
495,00 $
About This Item
495,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860608P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860608P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(C)=O)CO
InChI
1S/C20H41NO4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(24)20(25)18(16-22)21-17(2)23/h18-20,22,24-25H,3-16H2,1-2H3,(H,21,23)
Clé InChI
SZUJJDLBXJCDNT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3