Principaux documents
860560C
Avanti
18:1-12:0 Biotin PS
Avanti Research - A Croda Brand 860560C
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-(12-biotinyl(aminododecanoyl))-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
1 MG
1 020,00 $
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
1 020,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H86N5O12PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
964.24
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (860560C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860560C
Concentration
1 mg/mL (860560C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H83N4O12PS.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-42(52)59-33-37(34-60-63(57,58)61-35-38(47)45(54)55)62-43(53)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-32-48-41(51)29-26-25-28-40-44-39(36-64-40)49-46(56)50-44;/h9-10,37-40,44H,2-8,11-36,47H2,1H3,(H,48,51)(H,54,55)(H,57,58)(H2,49,50,56);1H3/b10-9-;/t37-,38+,39+,40+,44+;/m1./s1
Clé InChI
FUCJSUOHIUUCPS-FNICJJOFSA-N
Description générale
18:1-12:0 Biotin PS is a biotinylated lipid.
Application
18:1-12:0 Biotin PS may be used in lipid blot analysis to study Niemann-Pick C2 (NPC2)-lipid interactions.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860560C-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Intracellular cholesterol trafficking is dependent upon NPC2 interaction with lysobisphosphatidic acid
McCauliff LA, et al.
eLife, 8 (2019)
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly